Merck
74104
Sigma-Aldrich
4-(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)-4-メチルモルホリニウムクロリド
≥97.0% (calc. on dry substance, AT), for peptide synthesis
別名:
DMTMM, MMTM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17ClN4O3
CAS番号:
分子量:
276.72
Beilstein:
8026872
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
4-(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)-4-メチルモルホリニウムクロリド, 95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
不純物
≤17 wt. % water
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
InChI
1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
4-(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)-4-メチルモルホリニウムクロリドは、以下の変換用転換の縮合剤 として使用できます:
  • テトラヒドロフラン中でのカルボン酸とアミンの対応するアミドへの縮合。
  • カルボン酸とアルコールとの対応するエステルへのエステル化。
  • プロトン性溶媒中でのカルボン酸の対応するWeinrebアミドへの変換。
溶液中のカルボン酸の活性化および固相ペプチド合成の試薬です。最も一般的なカップリング試薬と同等もしくはそれ以上に優れています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
198.5 °F - closed cup
引火点(℃)
92.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
74104-VAR:
74104-1G-F:
74104-BULK-F:
74104-BULK:
74104-VAR-F:
74104-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chameen Samarawickrama et al.
Cornea, 37(5), 609-616 (2017-11-28)
To describe the use of collagen-based alternatives to cyanoacrylate glue for the sealing of acute corneal perforations. A collagen analog comprising a collagen-like peptide conjugated to polyethylene glycol (CLP-PEG) and its chemical crosslinker were tested for biocompatibility. These CLP-PEG hydrogels
Esterification of carboxylic acids with alcohols by 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium chloride (DMTMM).
Kunishima M
Synlett, 1999(08), 1255-1256 (1999)
Synthesis and characterization of 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride.
Kunishima M
Tetrahedron Letters, 40(29), 5327-5330 (1999)
M. Kunishima et al.
Tetrahedron Letters, 40, 5327-5327 (1999)
Vianney Delplace et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2421-2431 (2020-04-11)
A hydrogel that can deliver both proteins and cells enables the local microenvironment of transplanted cells to be manipulated with a single injection. Toward this goal, we designed a hydrogel suitable for the co-delivery of neural stem cells and chondroitinase