Merck
A-097
Supelco
(+)-Anabasine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15ClN2
CAS番号:
分子量:
198.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]Cl.[C@@H]1(C2=CC=CN=C2)CCCCN1
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;/h1,3,5,7,10,12H,2,4,6,8H2;1H/t10-;/m0./s1
InChI Key
MFJBWMJZAOKGHG-PPHPATTJSA-N
詳細
Anabasine is a nicotine alkaloid present in tobacco products and used as an indicator of smoking or tobacco use. Certified Spiking Solutions® are suitable for use in nicotine testing by LC-MS/MS or GC/MS.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
A-097-1ML:4548173913612
A-097-CC:
A-097-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)