Merck
C-017
Supelco
(±)-コチニン-d3 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(+/-)-コチニン-d3 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9D3N2O
CAS番号:
分子量:
179.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChI Key
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コチニンはたばこで検出されるアルカロイドであり、ニコチンの尿中主要代謝物です。この安定同位体で標識された内部標準は、ニコチン検査またはニコチンバイオマーカーの臨床検査および診断検査におけるGC/MSまたはLC-MS/MSアプリケーションでの尿、血液および唾液中コチニン濃度の定量に適しています。
アプリケーション
  • 高度な質量分析アプリケーション: レビューでは、高速液体クロマトグラフィー質量分析法(HPLC-MS)法について取り上げ、さまざまな生物学的マトリックスにわたるニコチンとその代謝産物コチニンの分析に(±)-コチニン-d₃ を使用する方法を含め、正確なバイオマーカー定量化におけるその役割を強調しています(Jin et al., 2022)。
  • 受動喫煙における曝露評価:この研究では、安定同位体希釈ガスクロマトグラフィー-トリプル四重極質量分析法と(±)-コチニン-d₃ を使用して、受動喫煙にさらされた子供の尿中コチニン濃度を測定し、環境保健研究におけるその有効性を実証しています(Wang et al., 2014)。
  • 特別な集団におけるニコチン代謝:研究では、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法を利用して、HIV-1 陽性喫煙者のニコチン代謝を調査し、(±)-コチニン-d₃ を使用して代謝変動を追跡し、個別化医療アプローチを支援しています(Earla et al., 2014)。
  • コチニン検出のための自動 LC-MS-MS:LC-MS-MS 用の自動固相抽出法の開発により、臨床毒性学および治療モニタリングに適用可能な合理的かつ正確なコチニン検出のための(±)-コチニン-d₃ の使用が強調されています(Dunlop et al., 2014)。
  • 禁煙における定量分析:高感度の UPLC-タンデム質量分析法は、(±)-コチニン-d₃ を内部標準として使用して、血漿中のニコチン、コチニン、およびそれらの代謝物を定量します。これは、禁煙に関する臨床研究に不可欠です(Dobrinas et al., 2011)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-017-CC:
C-017-1ML:4548173318929