アッセイ
≥94.0% (HPLC)
≥97.0% (isotopic purity)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+7
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CC1=CC=C(OCC(O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
InChI Key
METKIMKYRPQLGS-SVMCCORHSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06613-2MG:
06613-VAR:
06613-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック