安全性情報
47427-U
Supelco
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix
2000 μg/mL in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 524.1,524.2
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be utilized for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) in drinking water. The pre-requisite of EPA 524.2 method is the use of gas chromatography with a selective detector, gas chromatography/mass spectrometry or high performance liquid chromatography.
アプリケーション
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be used as an analytical standard to quantify volatile organic compound (VOC) analytes in indoor, outdoor, and occupational environments by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    tert-Butyl methyl ether
    Carbon disulfide
    Chloroacetonitrile
    1-Chlorobutane
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    Diethyl ether
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl acrylate
    Methyl methacrylate
    Nitrobenzene
    2-Nitropropane
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Tetrahydrofuran
    すべて表示 (18)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47427-U:4548173220512
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diffusive uptake rates of volatile organic compounds on standard ATD tubes for environmental and workplace applications
Jia C and Fu X
Chemosphere, 4(4), 87-87 (2017)