安全性情報
47358-U
Supelco
EPA 524.2 添加用溶液
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 524.1,524.2
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type fortification
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
EPA 524.2添加用溶液は、認証標準物質(CRM)として4-ブロモフルオロベンゼン、フルオロベンゼン、および1,2-ジクロロベンゼン-d4を含む多成分溶液です。
US EPA 500シリーズ法は、未加工の源水、完成した飲料水、および処理の全段階の飲料水中の揮発性有機化合物(VOC)、殺虫剤、合成有機化合物(SOC)、およびトリハロメタン殺菌副産物(THM)などの有機汚染物質を同定し定量するための分析法です。
アプリケーション
EPA 524.2添加用溶液は、河川水、水道水サンプル、ならびに室内水泳プールの空気と水中のベンゼン、トルエン、エチルトルエン、キシレン(BTEX)、ブロモジクロロメタン(BDCM)、およびTHMのそれぞれの揮発性有機化合物(VOC)種を、ガスクロマトグラフィー(GC)をベースとした技術により同定し定量するための内部標準として使用されています。EPA 524.2添加用溶液は、屋内および屋外空気サンプル中の揮発性有機化合物(VOC)分析対象物を、GCと質量分析(MS)を組み合わせて定量するためのCRMとして使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    4-Bromofluorobenzene
    1,2-Dichlorobenzene-d4
    Fluorobenzene
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47358-U:4548173221298
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Assessment of air and water contamination by disinfection by-products at 41 indoor swimming pools
Tardif R, et al.
Environmental Research, 148(6), 411-420 (2016)
Low concentrations of bromodichloromethane induce a toxicogenomic response in porcine embryos in vitro
Page-Lariviere F, et al.
Reproductive Toxicology, 66(6), 44-55 (2016)
Forensic investigation of BTEX contamination in the Houjing River in Southern Taiwan
Lin C, et al.
Journal of Environmental Engineering and Management, 17(6), 395-395 (2007)
Volatile organic compounds (VOCs) in conventional and high performance school buildings in the US
Zhong L, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(1), 100-100 (2017)