安全性情報
49451-U
Supelco
C7~C30 飽和アルカン
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in hexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
保持指標マ-カ-プロ-ブに適した定量用スタンダ-ドです。
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Eicosane
    Heneicosane
    Heptacosane
    Heptadecane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Heptane
    Nonacosane
    Nonadecane
    Nonane
    Octacosane
    Octadecane
    Octane
    Pentacosane
    Pentadecane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Triacontane
    Tricosane
    Tridecane
    Undecane
    すべて表示 (24)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49451-U:4548173288857
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
C M S Ambrosio et al.
Journal of applied microbiology, 129(3), 541-553 (2020-04-10)
This study investigated the in vitro mechanism of action of a commercial citrus EO, Brazilian orange terpenes (BOT), on an enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) isolated from pig gut and on Lactobacillus rhamnosus. Firstly, bacteria were exposed sequentially to BOT every
Chemical characterization of three accessions of Brassica juncea L. extracts from different plant tissues
Oulad El Majdoub Y, et al.
Molecules (Basel), 25(22), 5421-5421 (2020)
Gabriel Goetten de Lima et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 180, 616-623 (2019-05-28)
Pyroligneous acid (PA) is a by-product of bio-oil, which is obtained by pyrolysis of the wood. This product has been tested for use in several areas, such as agriculture, as a promising green herbicide; however, there are few scientific data
Fang Yuan et al.
Metabolites, 10(9) (2020-08-29)
Untargeted metabolomics is expected to lead to a better mechanistic understanding of diseases and thus applications of precision medicine and personalized intervention. To further increase metabolite coverage and achieve high accuracy of metabolite quantification, the present proof-of-principle study was to
Gabriella Lo Feudo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(6), 3801-3807 (2010-02-23)
The concentration of 32 elements (Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Cu, Dy, Fe, K, La, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Pb, Rb, Sm, Sr, Th, U, V, Zn) was determined in tomatoes harvested in different four Italian regions