安全性情報
49452-U
Supelco
C7-C40 飽和アルカン標準品
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
別名:
飽和アルカンキャリブレーションミックス、C7 - C40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in hexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
保持指標マ-カ-プロ-ブに適した定量用スタンダ-ドです。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034 and ISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
アナライト
詳細
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Heneicosane
    Hentriacontane
    Heptacosane
    Heptadecane
    Heptane
    Heptatriacontane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Nonacosane
    Nonadecane
    Nonane
    Nonatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Octane
    Octatriacontane
    Pentacosane
    Pentadecane
    Pentatriacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    Tricosane
    Tridecane
    Tritriacontane
    Undecane
    すべて表示 (34)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49452-U:4548173288048
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qingxing Shi et al.
Environmental entomology, 46(6), 1374-1380 (2017-11-04)
Volatile compounds in Tapinoma melanocephalum (Fabricius) (Hymenoptera: Formicidae, Dolichoderinae) workers were analyzed using gas chromatography-mass spectrometry and electroantennogram responses of workers to these compounds were investigated using coupled gas chromatography-electroantennographic detection. Among 18 detected compounds, six elicited electroantennogram response, including
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena, K, et al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
Cintia Akemi Oi et al.
Insects, 11(5) (2020-05-02)
Sphecophaga vesparum often parasitizes nests of vespid wasps such as Vespula vulgaris and Vespula germanica. Inside the colonies, the ectoparasitic larvae feed on the immature forms of the wasps. There are two adult forms of S. vesparum. The large, winged
Ling Bai et al.
Journal of separation science, 41(21), 4031-4037 (2018-08-12)
Quantification of complex carbon-containing mixtures is typically a very time-intensive task with regards to the calibration process. A gas chromatograph with a flame ionization detector yields strong responses to organic compounds and provides a wide linear range over many orders
Fuzhen Liu et al.
Chemosphere, 249, 126176-126176 (2020-02-23)
Sequential soil washing and electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) were applied for the remediation of synthetic soil contaminated with diesel. The surfactant Tween 80 was used to enhance the extraction of diesel from synthetic soil, and diesel extraction efficiency was
プロトコル
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber