安全性情報
47100
Supelco
n-パラフィンMix(C5、C6、C7、C8)
(varied conc.), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
品質水準
認証
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
濃度
(varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 of analytical standard grade, is used for the analysis of petroleum waxes using gas chromatography (GC) technique.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
0.5 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47100:4548173334653
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)