Merck
G3660
Supelco
グルコースオキシダーゼ/ペルオキシダーゼ試薬
for use with enzymatic assay kits GAGO20, STA20
別名:
GOD-POD 試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
品質水準
アナライトの化学物質クラス
sugars (glucose)
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
アプリケーション
グルコースオキシダーゼ/ペルオキシダーゼ試薬は O-ジアニシジンと共に血中および尿中グルコースの測定に、また特に研究および臨床両方の目的でフルクトースの存在を調べるため用いられました。血漿や血清中グルコースの定量に用いられることがあります。また、酸化共役系または発色性酸素受容体の酸素親和性として機能する血中グルコースの評価に用いられることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G3660-1CAP-KC:
G3660-VAR:
G3660-1CAP:
G3660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interference in glucose oxidase-peroxidase blood glucose methods.
P Sharp
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 40(1), 115-120 (1972-08-01)
Ketty Margulis et al.
Life (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-10)
Pgr5 proteins play a major direct role in cyclic electron flow paths in plants and eukaryotic phytoplankton. The genomes of many cyanobacterial species code for Pgr5-like proteins but their function is still uncertain. Here, we present evidence that supports a
Single glucose oxidase-peroxidase reagent for two-minute determination of serum glucose.
L G Morin et al.
Clinical chemistry, 19(9), 959-962 (1973-09-01)
Use of glucose oxidase, peroxidase, and O-dianisidine in determination of blood and urinary glucose.
Huggett AG and Nixon DA.
Lancet, 270 (6991), 368-370 (1957)
Takashi Nishimura
Current biology : CB, 30(18), 3624-3632 (2020-07-18)
Metabolism must be coupled with developmental transition to fulfill the energy requirements during an organism's life cycle. In most animals, steroid hormones are crucial regulators of life-stage transitions until adulthood. In the fruit fly Drosophila, ecdysteroid titers drive developmental transitions