品質水準
アナライトの化学物質クラス
sugars (glucose)
テクニック
photometry: suitable
不純物
≤0.005% Creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH-oxidase,NADPH oxidase, phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase
<0.01% ATP-ase, myokinase
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
特異性
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G3293-50ML:
G3293-BULK:
G3293-VAR:
G3293-50ML-KC:
G3293-20ML-KC:
G3293-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.