Merck
MAK450
Sigma-Aldrich
Glucose Dehydrogenase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
GDH Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
保管条件
(No metal containers. Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.)
入力
tissue
cell culture medium
tissue
plasma
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
Glucose Dehydrogenase (GDH) belongs to the family of oxioreductases, specifically those acting on the CH-OH group of donor with other acceptors. GDH participates in the pentose phosphate pathway.
アプリケーション
The Glucose Dehydrogenase Assay Kit may be used for:
  • Metabolism Research
  • Drug Discovery
特徴および利点
  • Efficient and Precise: Requires only 20 μL of sample and a short 15-minute reaction time while detecting glucose dehydrogenase levels across a broad range from 0.5 to 200 U/L, providing both convenience and sensitivity.
  • Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
適合性
The kit is suitable for the quantitative determination of D-glucose dehydrogenase enzyme activity and drug effects on its metabolism in biological samples (e.g. plasma, serum, tissue and culture media).
原理
The Glucose Dehydrogenase Activity Assay Kit is a non-radioactive, colorimetric GDH assay. It is based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADH-coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT which exhibits an absorption maximum at A565 nm. The increase in absorbance at A565 nm is proportional to the enzyme activity.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)