Merck
GAHK20
Supelco
グルコース(HK)アッセイキット
sufficient for 20 assays
別名:
グルコース定量キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 20 assays
品質水準
アナライトの化学物質クラス
sugars (glucose)
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
アプリケーション
本キットは、食物および他の材料中のグルコ-スを定量的、酵素的に測定するための製品です。グルコ-スは、ヘキソキナ-ゼが触媒する反応においてアデノシン三リン酸 (ATP) によりリン酸化されます。次に、グルコ-ス 6-リン酸(G6P)は、酸化型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NAD) の存在下で グルコ-ス 6-リン酸デヒドロゲナ-ゼ (G-6PDH)が触媒する反応において酸化されて6-ホスホグルコン酸になります。この酸化の間に、等モルのNADが還元されて NADHになります。その結果として生ずる 340 nmでの吸光度の増加は、グルコ-スの濃度に正比例します。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • glucose (HK) assay reagent 20 mL
  • glucose standard .5 mL
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helen H Tai et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 146, 163-176 (2019-11-23)
Tubers are vegetative reproduction organs formed from underground extensions of the plant stem. Potato tubers are harvested and stored for months. Storage under cold temperatures of 2-4 °C is advantageous for supressing sprouting and diseases. However, development of reducing sugars can
Kunst, A., et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 163-172 (1984)
Michael B Jones et al.
G3 (Bethesda, Md.), 10(12), 4679-4689 (2020-10-29)
Atherosclerosis is a polygenic disorder that often affects multiple arteries. Carotid arteries are common sites for evaluating subclinical atherosclerosis, and aortic root is the standard site for quantifying atherosclerosis in mice. We compared genetic control of atherosclerosis between the two
Saheed Imam et al.
BMC systems biology, 5, 116-116 (2011-07-23)
Rhodobacter sphaeroides is one of the best studied purple non-sulfur photosynthetic bacteria and serves as an excellent model for the study of photosynthesis and the metabolic capabilities of this and related facultative organisms. The ability of R. sphaeroides to produce
Bo-Ruei Chen et al.
Experimental gerontology, 44(8), 493-502 (2009-05-05)
We describe a new chronological lifespan (CLS) assay for the yeast Schizosaccharomyces pombe. Yeast CLS assays monitor the loss of cell viability in a culture over time, and this new assay shows a continuous decline in viability without detectable regrowth