Merck
P5380
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ Bacillus licheniformis由来
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
別名:
Subtilisin A, Subtilisin Carslberg, スブチリシン A, プロテイナーゼ Bacillus licheniformis由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Bacillus licheniformis
品質水準
タイプ
Type VIII
形状
lyophilized powder
比活性
7-15 units/mg solid
分子量
27 kDa
精製方法
crystallization
溶解性
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear
H2O: soluble, colorless
その他の活性
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid
RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本酵素は、pH 8 ~ 10 で安定であり、最大で 90%の活性を 24 時間維持します。55 ~ 60°Cの間で最大活性を示します。
特異性
スブチリシン Aは、セリン S8 エンドプロテアーゼファミリーに属します。幅広い特異性を持ち、P1 位置の大きな非電荷残基に特異的です。本製品は、天然および変性タンパク質を加水分解し、アルカリ条件下で活性を示します。
アプリケーション
本製品は、Bacillus licheniformisの発酵物から分離された、タンパク質分解酵素です。本製品は、天然および変性タンパク質に対して幅広い特異性を持ち、アルカリ条件下で活性のあるセリンエンドプロテアーゼです。
本酵素は、構造解析に適した結晶を生成するための in situ タンパク質分解に、他の酵素とともに使用されています。また、in vitro機能研究に使用できる、筋細胞膜下(SS)および筋原線維間(IMF)ミトコンドリアの分離プロセスにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼは、ペプチド結合の加水分解によってタンパク質を分解します。 プロテアーゼは、フッ化フェニルメチルスルホニル(PMSF)やジイソプロピルフルオロホスフェートなどのセリン活性部位阻害剤によって不活化されます。 プロテアーゼ、製品 P5380 は、天然および変性タンパク質に対して幅広い特異性を持ち、アルカリ条件下で活性のあるセリンエンドプロテアーゼです。 無水オクタンなどの幾つかの有機溶媒中で活性を示します。
物性
スブチリシンは、ジスルフィド結合を持たない非糖タンパク質性の単一ポリペプチド鎖であり、分子量は 27 kDa です。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、カゼインを加水分解し、1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5380-1G:4548173984957
P5380-25MG:4548173984971
P5380-BULK:
P5380-25MG-C:
P5380-250MG:4548173984964
P5380-100MG:4548173984940
P5380-VAR:
P5380-1G-C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marie Deprez et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 202(12), 1636-1645 (2020-07-30)
Rationale: The respiratory tract constitutes an elaborate line of defense that is based on a unique cellular ecosystem.Objectives: We aimed to investigate cell population distributions and transcriptional changes along the airways by using single-cell RNA profiling.Methods: We have explored the
L Proctor et al.
Gynecologic oncology, 146(3), 596-602 (2017-06-26)
We sought to determine whether DNA ploidy correlates with the four molecular subgroups of endometrial carcinoma (EC) as determined using ProMisE (Proactive Molecular Risk Classifier for Endometrial Cancer). 90 cases of EC previously characterized by clinicopathological parameters, outcomes, and ProMisE
Sarah E Ehrlicher et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 651211-651211 (2021-04-20)
Lipid overload of the mitochondria is linked to the development of insulin resistance in skeletal muscle which may be a contributing factor to the progression of type 2 diabetes during obesity. The targeted degradation of mitochondria through autophagy, termed mitophagy
Carley R Benton et al.
The Journal of physiology, 586(6), 1755-1766 (2008-02-02)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) alter the expression of genes involved in regulating lipid metabolism. Rosiglitazone, a PPARgamma agonist, induces tissue-specific effects on lipid metabolism; however, its mode of action in skeletal muscle remains unclear. Since fatty acid translocase (FAT/CD36) was
Tommi Kotila et al.
Nature communications, 9(1), 1892-1892 (2018-05-16)
Actin polymerization powers key cellular processes, including motility, morphogenesis, and endocytosis. The actin turnover cycle depends critically on "re-charging" of ADP-actin monomers with ATP, but whether this reaction requires dedicated proteins in cells, and the underlying mechanism, have remained elusive.
プロトコル
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
パラフィン包埋組織切片中の特定の抗原を染色および可視化する免疫組織染色(IHC)の全プロトコルをご紹介します。