Merck
P0029
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ Bacillus sp.(バシラス属)由来
別名:
プロタメックス®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
3.4.21.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Bacillus sp.
品質水準
フォーム
granular
enzyme activity
>1.5 AU-N/g
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bacillus sp. 由来のプロテアーゼは、医薬品、皮革、食品および廃棄物処理の分野で広範囲の用途に有用です。タンパク質加水分解物の製造に広く使用されています。Bacillusプロテアーゼの安定性および活性の分析により、酵素は5.0~11.0のすべてのpH値において活性であり、8.0では100%活性であることが示されました。タンパク質の安定性に最適なpHは7.0であることが明らかにされ、安定性に最適な温度は60°Cであり、95%の活性が維持されました。
アプリケーション
Bacillus sp.由来のプロテアーゼは、次の用途で使用されています。
  • プロセアーゼの阻害活性を評価するため
  • 応答局面法を用いたバッチ発酵で高収量で得られます
  • Bacillus licheniformis由来のプロテアーゼバイオマーカーを検出するバイオセンサーを調べる研究に
アナリシスノート
最小活性1.5 AU-N/G固体
法的情報
Protamex is a registered trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
P0029-50G:
P0029-BULK:
P0029-VAR:
P0029-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hypocholesterolemic effect of compounded freshwater clam protein hydrolysate and Gracilaria
Lin, Y-H, et al
Food Chemistry, 123(2), 395-399 (2010)
Anum Khan et al.
Molecular biology reports, 46(4), 4565-4580 (2019-06-28)
Polysaccharides including resistant starch are categorized as dietary fiber and are used as an important prebiotic. Similar to soluble fibers, resistant starch also has a number of physiological effects that have been shown to be beneficial for health. Starch hydrolyzing
Trypsin Inhibitor from Edible Mushroom Pleurotus floridanus Active against Proteases of Microbial Origin
<BIG>Ali PPM, et al.</BIG>
Applied Biochemistry and Biotechnology, 167-178 (2014)
Huiwang Wu et al.
The Analyst, 137(20), 4829-4833 (2012-08-30)
A simple, selective and sensitive electrochemical biosensor has been developed to detect protease biomarker from Bacillus licheniformis, a recognized model of the biochemical warfare agent Bacillus anthracis. In this assay, the biosensor is constructed using a d-amine acid containing substrate
Production and properties of an extracellular protease from thermophilic Bacillus sp
<BIG>Nascimentol W, et al.</BIG>
Brazilian Journal of Microbiology, 35, 91-96 (2004)