Merck
P8038
Sigma-Aldrich
細菌プロテイナーゼ
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
別名:
プロテイナーゼ Bacillus licheniformis由来, Subtilisin Carlsberg, アルカリプロテアーゼ, ズブチロペプチダーゼ A, プロテアーゼ Bacillus licheniformis由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
タイプ
Type XXIV
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase
≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase
7.0-14.0 units/mg solid
分子量
27 kDa
精製方法
crystallization
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
特異性
スブチリシン Aは、セリン S8 エンドプロテアーゼファミリーに属します。幅広い特異性を持ち、P1 位置の大きな非電荷残基を好みます。本製品は、ネイティブおよび変性タンパク質を加水分解し、アルカリ条件下で活性を示します。
アプリケーション
Sigma の本酵素は、ラット心臓の心室組織ホモジナイズ由来全ミトコンドリアポピュレーションの遊離最適化に使用されています。また、ヒトおよびウイルス DNA の検出のための、ホルマリン固定、パラフィン-ワックス包埋肝検体のプレハイブリダイゼーション処理にも使用されています。
本製品は、Bacillus licheniformisの発酵物から分離された、タンパク質分解酵素です。本製品は、ネイティブおよび変性タンパク質に対して幅広い特異性を持ち、アルカリ条件下で活性のあるセリンエンドプロテアーゼです。 スブチリシンカールスバーグとしても知られる、製品 P8038 は、心臓ミトコンドリア NHE1のサイレンシング実験のための、心臓細胞の加水分解に使用されています
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼは、ペプチド結合の加水分解によってタンパク質を分解します。 プロテアーゼは、フッ化フェニルメチルスルホニル(PMSF)やジイソプロピルフルオロホスフェートなどのセリン活性部位阻害剤によって不活化されます。
物性
スブチリシンは、ジスルフィド結合を持たない非糖タンパク質性の単一ポリペプチド鎖であり、分子量は 27 kDa です。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°Cで、1分当たり、カゼインを加水分解し1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
アナリシスノート
スブチリシンカールスバーグと一致するアミノ酸解析および等電点電気泳動。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8038-250MG:4548173985008
P8038-VAR:
P8038-100MG:4548173984988
P8038-50MG:4548173985015
P8038-1G:4548173984995
P8038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca Anna-Maria Kenngott et al.
Cells, tissues, organs, 200(2), 153-170 (2015-05-23)
In the present investigation, bovine ovary prenatal development was studied using immunohistochemistry and laser-assisted microdissection (LAM). A major aim of this study was to evaluate the protein expression pattern of intermediate filaments (IF) and distinguish S100 protein (S100 alpha and
Christian Czernohlavek et al.
Biointerphases, 15(1), 011002-011002 (2020-01-18)
The implementation of self-assembled biomolecules on solid materials, in particular, sensor and electrode surfaces, gains increasing importance for the design of stable functional platforms, bioinspired materials, and biosensors. The present study reports on the formation of a planar hybrid lipid/polymer
Joseph W Starnes et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 102(5), 1793-1798 (2007-02-17)
Exercise provides cardioprotection against ischemia-reperfusion injury, a process involving mitochondrial reactive oxygen species (ROS) generation and calcium overload. This study tested the hypotheses that isolated mitochondria from hearts of endurance-trained rats have decreased ROS production and improved tolerance against Ca(2+)-induced
N V Naoumov et al.
Journal of clinical pathology, 41(7), 793-798 (1988-07-01)
A rapid and reproducible technique for in situ hybridisation, using biotin labelled probes for the Y chromosome, human DNA, hepatitis B virus DNA and cytomegalovirus DNA on formalin fixed, paraffin embedded liver tissue, was developed. The degree of proteolytic digestion
María C Villa-Abrille et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 300(4), H1237-H1251 (2011-02-08)
Inhibition of Na(+)/H(+) exchanger 1 (NHE1) reduces cardiac ischemia-reperfusion (I/R) injury and also cardiac hypertrophy and failure. Although the mechanisms underlying these NHE1-mediated effects suggest delay of mitochondrial permeability transition pore (MPTP) opening, and reduction of mitochondrial-derived superoxide production, the