product name
1,3-ジヒドロキシナフタレン, ≥99%, crystalline
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystalline
テクニック
titration: suitable
色
white to tan
mp
123-125 °C (lit.)
124-125 °C
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
λmax
288 nm (298 nm (ethanol))
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI Key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6250-25G:
N6250-5G:
N6250-BULK:
N6250-1G:
N6250-VAR:
N6250-10G:
試験成績書(COA)