グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99.8%
99.8-100.3% (ACS specification)
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.01% other halogens
pH
~5.1 (25 °C, 5 g/L)
mp
582 °C (lit.)
微量陽イオン
Mn: ≤1 ppm
SMILES記法
[K+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- To compose silica-based slurries for polishing of ruthenium surface.
- To prepare slurry containing glycine for ruthenium and copper polishing.
- Spectrophotometric estimation of manganese in soil and fertilizer samples.4
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
210056-500G:4548173992983
210056-100G:4548173992976
210056-BULK:
210056-VAR:
210056-6X500G:
210056-5G:
試験成績書(COA)