Merck
211176
Sigma-Aldrich
亜セレノ酸
98%
別名:
亜セレン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SeO3
CAS番号:
分子量:
128.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
70 °C (dec.) (lit.)
密度
3.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O[Se](O)=O
InChI
1S/H2O3Se/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI Key
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
亜セレン酸は、以下を合成するための試薬として使用できます:
  • 触媒としての三フッ化ホウ素エーテラートの存在下でのアセトフェノンとオルトギ酸トリエチルとの反応によるα-ケトアセタールの合成.
  • 溶媒としてのキシレンの存在下での4,7-ジメチルクマリンを用いた4-ホルミル-7-メチルクマリンの合成.
  • 2,3-ジクロロキノキサリンからのセレニウム置換キノキサリン誘導体の合成
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
211176-BULK:
211176-VAR:
211176-50G:4548173115894
211176-250G:4548173115887
211176-10G:4548173115870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Seidel et al.
Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. Zeitschrift fur klinische Chemie und klinische Biochemie, 16(7), 407-411 (1978-07-01)
A simple one-vial-method was developed for the quantitative determination of sphingomyelinase activity in human leukocytes and urine, using [14C-methyl] sphingomyelin. The measured activities of healthy control persons show a higher scatter in (n=50) urine (1.2 +/- 0.5 nmol/h . ml
One-pot synthesis of alpha-ketoacetals from aryl methyl ketones in the presence of selenous acid catalyzed by boron trifluoride etherate
Kharkongor I, et al.
Tetrahedron Letters, 56, 4359-4362 (2015)
The synthesis of novel coumarin dyes and the study of their photoreaction properties
Wang T, et al.
Dyes and Pigments, 75, 104-110 (2007)
Ropp RC et al.
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds null
Thomas G Back et al.
The Journal of organic chemistry, 70(23), 9230-9236 (2005-11-05)
[Reaction: see text]. Several novel organoselenium and tellurium compounds were prepared and evaluated as mimetics of the selenoenzyme glutathione peroxidase, which protects cells from oxidative stress by reducing harmful peroxides with the thiol glutathione. The compounds were tested for catalytic