アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
mp
70 °C (dec.) (lit.)
密度
3.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O[Se](O)=O
InChI
1S/H2O3Se/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI Key
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Selenic acid etching assisted vacancy engineering for designing highly active electrocatalysts toward the oxygen evolution reaction: Examination of the use of selenous acid in vacancy engineering for electrocatalysts (Zhang et al., 2021).
- Europium (III) Catalysis for Reduction of Thionine Dye by Selenous Acid in Aqueous Sulfuric Acid Solutions: Study on the kinetics and mechanism of selenium(IV) reduction in aqueous sulfuric acid solutions (Fawzy, 2016).
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229857-50G:4548173120515
229857-VAR:
229857-BULK:
229857-500G:4548173120508