Merck
200107
Sigma-Aldrich
二酸化セレン
≥99.9% trace metals basis
別名:
NSC 56753, 酸化セレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SeO2
CAS番号:
分子量:
110.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 157 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI Key
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二酸化セレン(SeO2)は、以下の用途に使用されています:
  • 活性炭にカルボニル官能基を導入する酸化剤。
  • アリル位水酸化反応の触媒。
  • アルデヒドのアミンによる酸化的アミド化によるアミド合成における酸化剤。
  • ポーソン・カンド反応(PKR)生成物と反応させて二酸化および三酸化二環式シクロペンテノンを合成するための触媒。
  • ヨード (I2) とともにC-Hスルフェニル化を介してジアリールジスルフィドでインドールを処理することにより、モノおよびビス-スルフェニルインドールを合成するための触媒。
  • 対応するアルデヒドからアルドキシムの生成を介してアルキルおよびアリールニトリルを合成するための触媒。
  • 電気化学的析出法によりFeSeナノ構造を合成するためのセレン前駆体。
アリル型酸化反応や酸化-脱離反応の多目的試薬としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200107-BULK:
200107-25G:4548173113494
200107-100G:4548173113487
200107-VAR:
200107-5G:4548173113500
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrodeposition of nano-dimensioned FeSe
Chen PY, et al.
Thin Solid Films, 519(23), 8397-8400 (2011)
P. Y. Chen, et al.,
Thin Solid Films, 519, 8397-8400 (2011)
Selenium (IV) oxide
Hoekstra WJ, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-12 (2001)
Selenium dioxide-promoted selective synthesis of mono-and bis-sulfenylindoles
Thurow S, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 5(12), 1983-1991 (2018)
Yan Bai et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 11(6), 5012-5017 (2011-07-21)
This paper reported the preparation and antioxidant capacities of element selenium nanoparticles (nanoSe(0))-ascorbic acid (Vc) sol and nanSe(0)/Vc/selenocystine (SeCys) sol-gel compounds. NanoSe(0)-Vc sol was prepared by reduction of selenious dioxide (SeO2) with Vc. In the nanoSe(0)-Vc sol, highly concentrated Vc