Merck
204315
Sigma-Aldrich
二酸化セレン
99.999% trace metals basis
別名:
NSC 56753, 酸化セレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SeO2
CAS番号:
分子量:
110.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 157 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
solid
mp
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI Key
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アリル型オレフィンとアセチレン用の穏やかな酸化試薬です。1,3-ジケトンを1,2,3-トリオンへ変換します
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204315-VAR:
204315-50G:4548173114286
204315-BULK:
204315-10G:4548173114279
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asian Journal of Chemistry, 19, 4107-4107 (2007)
Tetrahedron Letters, 34, 2979-2979 (1993)
Erik A A Wallén et al.
Organic letters, 9(3), 389-391 (2007-01-26)
[reaction: see text] An efficient synthetic route to Cbz-protected 3-aminomethyl-2-aryl-8-bromo-6-chlorochromones has been developed. 3-Aryl-1-(3-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one or 2-aryl-8-bromo-6-chlorochroman-4-one could be reacted under Mannich conditions yielding 2-aryl-8-bromo-6-chloro-3-methylenechroman-4-one, which was further converted to the target compound via an aza-Michael reaction followed by an SeO(2)
Haiying Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 94, 304-308 (2012-03-02)
In vitro antiproliferative effects of selenium nanoparticles (nanoSe(0), 10-40 μmol/L) on HeLa (human cervical carcinoma) cells and MDA-MB-231 (human breast carcinoma) cells were examined by optical microscopic inspection and MTT assay in the present study. The nanoSe(0) effectively inhibited the
Mojtaba Shakibaie et al.
Pharmaceutical biology, 51(1), 58-63 (2012-10-06)
In the present investigation, acute and subacute toxicity of the biogenic Se nanoparticles (Se NPs) has been reported. To characterize the Se NPs produced by a bacterium species and to evaluate their toxicity and impact on clinical chemistry and hematological
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis