Merck
180629
Sigma-Aldrich
ジフェニルジセレニド
98%
別名:
フェニルジセレニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SeSeC6H5
CAS番号:
分子量:
312.13
Beilstein:
2047179
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
不純物
<2% diphenyl selenide
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフェニルジセレニドは、ベンゼンセレノールの酸化誘導体である有機セレン化合物です。フェニルセレノラジカルの供給源で、幅広い有機求核剤、求電子剤およびラジカルと反応します。
アプリケーション
ジフェニルジセレニドは、銅フェライトナノ粒子触媒の存在下で、ハロゲン化アリールとジフェニルジセレニドのクロスカップリングによるジアリールセレン化物の合成に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ジフェニルジセレニドは、脳、肝臓、および腎臓由来のδ-アミノレブリン酸デヒドラターゼ(δ-ALA-D)を、in vitroで阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
180629-100G:4548173110813
180629-25G:4548173110837
180629-BULK:
180629-VAR:
180629-1G:4548173110820
180629-5G:4548173110844
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diphenyl Diselenide
Byers JH
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Diphenyl Diselenide-Catalyzed Synthesis of Triaryl Phosphites and Triaryl Phosphates from White Phosphorus
Zhang Y, et al.
Organic Letters, 23(13), 5158-5163 (2021)
Erico Silva Loreto et al.
Veterinary microbiology, 156(1-2), 222-226 (2011-11-08)
This study evaluated the in vitro activity of diphenyl diselenide against 19 Pythium insidiosum isolates and the in vivo therapeutic response of rabbits with experimentally induced pythiosis. In vitro: susceptibility tests were performed using the broth macrodilution method in accordance
Juliana T da Rocha et al.
Behavioural pharmacology, 23(1), 98-104 (2011-12-06)
Ovarian hormone loss contributes to cognitive decline in postmenopausal women. Studies have demonstrated a positive role of the level of the element selenium in cognitive performance. The present study investigated the effects of the synthetic organoselenium compound diphenyl diselenide (PhSe)₂
César A Brüning et al.
Neurochemical research, 37(10), 2249-2258 (2012-08-01)
Cerebrovascular diseases, including ischemic stroke, are associated with high mortality worldwide. Oxidative stress and inflammation are important pathophysiological mechanisms involved in post-ischemic cerebral injury. The present study was designed to investigate the potential protective effect of diphenyl diselenide (PhSe)(2), an