Merck
42944
Sigma-Aldrich
ジフェニルジセレニド
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
フェニルジセレニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SeSeC6H5
CAS番号:
分子量:
312.13
Beilstein:
2047179
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
mp
59-61 °C (lit.)
60-63 °C
SMILES記法
[Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diphenyl diselenide (Ph2Se2) is an organoselenium compound. Its crystalline structure, toxicokinetic properties, antioxidant and anti-inflammatory activities have been investigated. Its ability to reverse the oxidative brain damage and mitochondrial dysfunction induced by acetaminophen has been studied in mice. It reacts with thallium (Tl) to form TI (SePh). It participates in a four-component radical coupling to form substituted cyclopentanes.
アプリケーション
Diphenyl diselenide (Ph2Se2) may be used in the following studies:
  • methoxyselenenylation of alkenes
  • dihydroxylation of double bonds
  • hydrothiolation of terminal alkynes
It may be used in the synthesis of the following:
  • unsymmetrical diorganyl selenides
  • 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides
  • allylic phenyl selenides
その他情報
フェニルセレニル基導入用試薬であり、脱離反応や酸化反応に用いられます 。総説
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42944-VAR:
42944-10G:4548173149219
42944-50G:4548173149226
42944-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly Selective Sequential Addition and Cyclization Reactions Involving Diphenyl Diselenide, an Alkyne, and Alkenes under Visible-Light Irradiation.
Tsuchii K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(30), 3490-3493 (2003)
Eco-Friendly Olefin Dihydroxylation Catalyzed by Diphenyl Diselenide.
Santoro S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(18), 2881-2884 (2008)
Indium (I) iodide-mediated cleavage of diphenyl diselenide. An efficient one-pot procedure for the synthesis of unsymmetrical diorganyl selenides.
Ranu BC, et al.
Organic Letters, 5(9), 1439-1441 (2003)
Hydrothiolation of terminal alkynes with diaryl disulfides and diphenyl diselenide: selective synthesis of (Z)-1-alkenyl sulfides and selenides.
Wang ZL, et al.
Tetrahedron, 64(47), 10670-10675 (2008)
The crystal structure of diphenyl diselenide.
Marsh RE.
Acta Crystallographica, 5(4), 458-462 (1952)