アッセイ
≥98%
形状
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
NC(N)=N.[H]Br
InChI
1S/CH5N3.BrH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
VQNVZLDDLJBKNS-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900839-VAR:
900839-25G:
900839-BULK:
900839-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。