Merck
806048
Sigma-Aldrich
ホルムアミジニウムヨージド
greener alternative
別名:
Greatcell Solar®, イミノメチルアミンよう化水素酸塩, メタンイミダミドヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5IN2
分子量:
171.97
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
Elemental Analysis: C ~7.0%
Elemental Analysis: N ~16.3%
品質水準
アッセイ
≥98% (H-NMR)
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
335 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[NH2+]=C([H])N.[I-]
InChI
1S/CH4N2.HI/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
InChI Key
QHJPGANWSLEMTI-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Formamidinium iodide(FAI)は、ペロブスカイト太陽電池の作製における重要な前駆物質となります。FAIは、ペロブスカイト膜特性とデバイス性能に対するformamidiniumの取り込みの影響を調べるための材料工学研究で使用されます。
ヨウ化ホルムアミジニウム(FAI)は有機ハロゲン化物であり、ペロブスカイトベースのヘテロ接合太陽電池の製造における前駆体溶液として使用することができます。
ヨウ化物および臭化物ベースのアルキル化ハロゲン化物には、光起電力(太陽光発電)用途のペロブスカイト製造における前駆体としての用途があります。
法的情報
Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品。
Greatcell Solar®は、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806048-25G:4548174001431
806048-BULK:
806048-VAR:
806048-5G:4548174001448
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Long Ji et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 367-367 (2017-05-26)
Lead-free solution-processed solid-state photovoltaic devices based on formamidinium tin triiodide (FASnI
Efficient inverted planar formamidinium lead iodide perovskite solar cells via a post improved perovskite layer
Zhang Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(83), 79952-79957 (2016)
Dazheng Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-03)
Indium thin oxide (ITO)-free planar perovskite solar cells (PSCs) were fabricated at a low temperature (150 °C) in this work based on the transparent electrode of photolithography processed nickel/gold (Ni/Au) mesh and the high conductivity polymer, PH1000. Ultrathin Au was
High-performance photovoltaic perovskite layers fabricated through intramolecular exchange
Yang WS, et al.
Science, 348(6240), 1234-1237 (2015)
Ihteaz M Hossain et al.
Optics express, 28(6), 8878-8897 (2020-04-01)
The rise in the power conversion efficiency (PCE) of perovskite solar cells has triggered enormous interest in perovskite-based tandem photovoltaics. One key challenge is to achieve high transmission of low energy photons into the bottom cell. Here, nanostructured front electrodes
資料
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
すべて表示