Merck
793507
Sigma-Aldrich
臭化メチルアンモニウム
greener alternative
98%
別名:
メタンアミン臭化水素酸塩, メチルアミン臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2 · HBr
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
255-260 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CN.Br
InChI
1S/CH5N.BrH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
ISWNAMNOYHCTSB-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
メチルアミン臭化水素酸塩は、太陽エネルギー変換用のペロブスカイト光活性層を作製するための重要な前駆体です
緑色発光と光発光など優れた光学特性を持つメチルアンモニウム鉛臭化物ベースのぺロブスカイト材の調製において、メチルアンモニウム臭化物(MABr)を前駆体として使用できます。さらに、本材は、発光ダイオード(LED)、ペロブスカイト太陽電池(PSC)、太陽電池などの再生可能エネルギー機器の製造に利用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793507-VAR:
793507-BULK:
793507-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optical and electronic properties of mixed halide (X= I, Cl, Br) methylammonium lead perovskite solar cells
Tombe S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(7), 1714-1723 (2017)
Enhanced mobility CsPbI3 quantum dot arrays for record-efficiency, high-voltage photovoltaic cells
Sanehira EM, et al.
Science advances, 3(10), eaao4204-eaao4204 (2017)
Effect of the precursor's stoichiometry on the optoelectronic properties of methylammonium lead bromide perovskites
Longo G, et al.
Journal of Luminescence, 189, 120-125 (2017)
Michael M Lee et al.
Science (New York, N.Y.), 338(6107), 643-647 (2012-10-09)
The energy costs associated with separating tightly bound excitons (photoinduced electron-hole pairs) and extracting free charges from highly disordered low-mobility networks represent fundamental losses for many low-cost photovoltaic technologies. We report a low-cost, solution-processable solar cell, based on a highly
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
金ナノクラスターは優れた光増感能を有するため、光エネルギー変換分野での利用が期待されています。さらに、光活性、水系媒体中での安定性、生体適合性が高いことから、バイオタグやバイオマーカーへの利用も検討されています
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
すべて表示