Merck
900817
Sigma-Aldrich
n-ブチルアンモニウムブロミド
greener alternative
≥98%
別名:
1-ブタンアミニウムブロミド, 1-ブタンアミン臭化水素酸塩(1:1), Greatcell Solar®, ブチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12BrN
CAS番号:
分子量:
154.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Br-].[N+H3]CCCC
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H
InChI Key
SXGBREZGMJVYRL-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
n-Butylammonium bromideは、太陽電池や電子デバイスの製造における溶媒または溶媒系の一部として使用することができます。太陽エネルギー用途で使用されるペロブスカイト材料の合成において、前駆体または添加剤として利用できます。
有機ハロゲン系ペロブスカイトは、太陽電池用途向けの重要なクラスの材料として浮上しています。当社のペロブスカイト前駆体は、ペロブスカイトベースの太陽電池のバンドギャップ、キャリア拡散長、電力変換効率の最適化に必要な混合陽イオンまたは陰イオンペロブスカイトの合成に役立ちます。
法的情報
Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品
Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900817-VAR:
900817-BULK:
900817-25G:
900817-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Fang Yao et al.
Nature communications, 11(1), 1194-1194 (2020-03-07)
Large single crystals serve as an ideal platform for investigating intrinsic material properties and optoelectronic applications. Here we develop a method, namely, room-temperature liquid diffused separation induced crystallization that uses silicone oil to separate the solvent from the perovskite precursors
Zhiping Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(5), 1604186-1604186 (2016-12-03)
Air-stable doping of the n-type fullerene layer in an n-i-p planar heterojunction perovskite device is capable of enhancing device efficiency and improving device stability. Employing a (HC(NH
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-369 (2017)
Recent advances in hybrid halide perovskites-based solar cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-662 (2016)
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
すべて表示