Merck
471305
Sigma-Aldrich
ブチルアミン
99.5%
別名:
1-アミノブタン, n-ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605269
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
9.8 %
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI Key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブチルアミン(n-ブチルアミン、BuA)は一級脂肪族アミンです。その熱分解機序が研究されています。BuA は、Co/SiO2(二酸化ケイ素)支援水素化を介してブチロニトリルから合成することができます。コロイド状の CdS eナノ粒子(NP)の溶液に BuA を添加すると、蛍光強度の減少が観察されました。
アプリケーション
ブチルアミン(n-ブチルアミン)は、階層的一体構造のゼオライトを生成するためのテンプレートとして使用される場合があります。また、ブチルアミン修飾 F-GS を生成するためのフッ素化されたグラフェンシート(F-GS)用の分散媒として使用され場合もあります。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471305-2.5L:4548173922737
471305-250ML:4548173942087
471305-BULK:
471305-18L:
471305-1L:4548173922720
471305-2L:
471305-VAR:
471305-25ML:4548173942094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of ZSM-5 Coated on Monolithic Interconnected Macroporous Al2O3 Using Cheap n-Butylamine as Template.
Sun M, et al.
Chin. J. Chem., 33(9), 1057-1063 (2015)
Impact of solvent on Co/SiO2 activity and selectivity for the synthesis of n-butylamine from butyronitrile hydrogenation.
Segobia DJ, et al.
Catalysis Communications, 62, 62-66 (2015)
Use of butylamine modified graphene sheets in polymer solar cells.
Valentini, L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(5), 995-1000 (2010)
The Thermal Decomposition of n-Butylamine.
Beachell HC and Taylor HA.
J. Chem. Phys. , 10(2), 106-110 (1942)
Hydrogenation of nitriles to primary amines on metal-supported catalysts: Highly selective conversion of butyronitrile to n-butylamine.
Segobia DJ, et al.
Applied Catalysis A: General, 445, 69-75 (2012)