Merck
I14150
Sigma-Aldrich
イソブチルアミン
99%
別名:
1-アミノ-2-メチルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2NH2
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
385626
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソブチルアミンは、トリリノレニンとの反応によりN-i-ブチル-9(Z),12(Z),15(Z)-オクタデカトリエンアミドの合成において使用される可能性があります。また、トロポロンと反応して水素結合錯体イソブチルアンモニウム7-オキソ­シクロ­ヘプタ-1,3,5-トリエン-1-オラートを形成します。フラーレン(C60)は、イソブチルアミンとオキシアミノ化を起こしてポリアミンを形成します。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I14150-5ML:
I14150-1L:
I14150-250ML:
I14150-BULK:
I14150-500ML:
I14150-100ML:
I14150-2.5L:
I14150-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The tropolone?isobutylamine complex: a hydrogen-bonded troponoid without dominant ??? interactions.
Vealey ZN
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 72(10), 730-737 (2016)
Synthesis of a fatty tetrahydroxyamide using peroxygenase from oat seeds.
Piazza GJ
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(10), 933-937 (2004)
A new window on fullerene chemistry: An electrospray mass spectrometric study of the amination of C60.
Wilson SR
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 29(4), 186-191 (1994)
Chun-Zhao Liu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(22), 8456-8460 (2006-10-26)
Inoculation of leaf explants of Echinacea purpurea (Moench) with Agrobacterium rhizogenes induced hairy roots with the capacity to produce biologically active caffeic acid derivatives (CADs), especially cichoric acid. The kinetics of growth, the uptake of macronutrients, and the accumulation of
L Wang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 167(11), 6195-6201 (2001-11-21)
Whereas cytokine production in alphabeta T cells is rapidly regulated by exposure to peptide Ag, the mechanisms regulating cytokine production by gammadelta T cells are unknown. In this study, we demonstrate that human Vgamma2Vdelta2 T cells produce IFN-gamma and TNF-alpha