Merck
B89205
Sigma-Aldrich
tert-ブチルアミン
98%
別名:
TBA, 2-アミノ-2-メチルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CNH2
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605267
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
100
300
蒸気圧
5.7 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
716 °F
expl. lim.
9.8 %
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
密度
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
InChI Key
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルアミンは、スルフェンアミド合成の中間体として使用される有機化合物です。
アプリケーション
tert-ブチルアミン(TBA)は以下の用途に使用されます:
  • ナノ粒子表面からPVPなどの界面活性剤やKBrなどのキャッピング剤を除去するのに有効な溶媒です。
  • 白金、アミノ酸、TBAの混合錯体は強力な抗腫瘍活性を示します。
  • 2-アリールエテニル(ジフェニル)スルホニウム塩をアジリジン化し、対応するN-tert-ブチルアジリジンを生成するのに有効な塩基です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-36.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B89205-RSAMPLE:
B89205-1L:
B89205-5ML:
B89205-100ML:
B89205-500ML:
B89205-VAR:
B89205-2.5L:
B89205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Removal of surfactant and capping agent from Pd nanocubes (Pd-NCs) using tert-butylamine: its effect on electrochemical characteristics.
Naresh N, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(30), 8553-8559 (2013)
Antitumor complexes of platinum with carrier molecules. 2 [1]. Mixed complexes of amino acids and tert-butylamine.
Bersanetti E, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 93(4), 167-172 (1984)
Copper-Catalyzed Formation of Sulfur?Nitrogen Bonds by Dehydrocoupling of Thiols with Amines
Taniguchi N
European Journal of Organic Chemistry (2010)
A convenient method for the synthesis of 2-arylaziridines from styrene derivatives via 2-arylethenyl (diphenyl) sulfonium salts.
Matsuo J I, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32(4), 392-393 (2003)
Antitumor complexes of platinum with carrier molecules. 3. Cytotoxicity of some platinum amino acid complexes against cisplatin-sensitive and resistant L1210 leukemia cells.
Colombo A, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 125(1), L1-L3 (1986)