Merck
240958
Sigma-Aldrich
プロピルアミン
≥99%
別名:
1-アミノプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
59.11
Beilstein:
1098243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39030103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
604 °F
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.4 part(lit.)
chloroform: soluble 1.5 part(lit.)
密度
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピルアミンは一級アミンであり、化学的合成における重要な構成要素です。一般に石油添加剤および有機合成の溶媒として使用されます。また、塗料、医薬品、ゴム、殺虫剤、織物および樹脂の仕上げ剤として使用できます。殺真菌剤、抗ウイルス剤、触媒、分子ふるい、防せい剤の生産に使用されます。
アプリケーション
アニリンおよび1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテルとの連続的なアミン-エポキシ反応による樹状重合体-修飾シリカ(DPS)固定相の合成に、プロピルアミンが使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<-31.0 °F
引火点(℃)
< -35 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240958-BULK:
240958-50ML:
240958-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yun Li et al.
Journal of chromatography. A, 1337, 133-139 (2014-03-19)
A novel dendritic polymer-modified silica (DPS) stationary phase was prepared by a divergent synthesis scheme starting from propylamine on silica by consecutive amine-epoxy reactions with 1,4-butanedioldiglycidyl ether and aniline. Both elemental analysis and infrared spectra data shows the successful growth
Pawel Misiak et al.
International journal of nanomedicine, 15, 7263-7278 (2020-10-17)
Efficient intracellular delivery of a therapeutic compound is an important feature of smart drug delivery systems (SDDS). Modification of a carrier structure with a cell-penetrating ligand, ie, cholesterol moiety, is a strategy to improve cellular uptake. Cholesterol end-capped poly(N-isopropylacrylamide)s offer
Unimolecular decomposition reactions of propylamine and protonated propylamine
Almatarneh MH, et al.
ACS Omega, 4(2), 3306-3313 (2019)
Timmy Mani et al.
ChemMedChem, 8(12), 1963-1977 (2013-10-12)
The urokinase receptor (uPAR) is a cell-surface protein that is part of an intricate web of transient and tight protein interactions that promote cancer cell invasion and metastasis. Here, we evaluate the binding and biological activity of a new class
Marian Cors et al.
Scientific reports, 9(1), 13812-13812 (2019-09-27)
The peculiar linear temperature-dependent swelling of core-shell microgels has been conjectured to be linked to the core-shell architecture combining materials of different transition temperatures. Here the structure of pNIPMAM-core and pNNPAM-shell microgels in water is studied as a function of