Merck
D214752
Sigma-Aldrich
ジプロピルアミン
99%
別名:
Di-n-propylamine, Dipropanamine, Dipropylamine (8CI), N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, N-Propyl-1-propanamine, n-Dipropylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
505974
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4049 (lit.)
bp
105-110 °C (lit.)
密度
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dipropylamine is an aliphatic amine, commonly used as a deprotection reagent for fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) groups. Its nucleophilic properties, due to the lone pair of electrons on the nitrogen atom, allow it to effectively participate in nucleophilic substitution reactions.
アプリケーション
  • 炭化水素の分離:ジプロピルアミンなどの窒素を含有する切替可能溶媒は、炭化水素とその誘導体の分離に使用されており、溶媒用途における化合物の汎用性を示すものとなっています(Liu et al., 2020)。
  • マイクロ抽出技術:親水性切替可能溶媒を併用したジプロピルアミンベースの分散性微小固相抽出法により、環境水サンプル由来の非ステロイド性抗炎症薬を濃縮し、複雑なサンプル調製における有用性を示しています(Di et al., 2020)。
  • 均一液液マイクロ抽出:メタンフェタミンのGC-MS測定のために親水性切替可能溶媒としてジプロピルアミンを使用する、新しいpH支援均一液液マイクロ抽出法を開発し、分析化学用途におけるその有効性を強調しています(Shahvandi et al., 2018)。
  • 汚染物質除去:この研究では、高アンモニア水からアンモニアとN-ニトロソアミンの前駆体を同時に除去するためのゼオライト・粉末活性炭とジプロピルアミンの併用が示され、その環境用途が強調されています(Xue et al., 2018)。
  • ナノサイズ合成:エタノール極性平衡を用いた高収率のナノサイズ(Si)AlPO-41の製造のための共鋳型合成法にジプロピルアミンを用い、その材料科学における役割を示しました(Majano et al., 2015)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D214752-25ML:
D214752-500ML:
D214752-VAR:
D214752-1L:
D214752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fumiki Takahashi et al.
Talanta, 188, 651-657 (2018-07-22)
A simple colorimetric method using gold nanoparticles (AuNPs) was developed as an efficient strategy for specific and sensitive detection of insecticides that are analogs of nereistoxin (NRT). The AuNPs were synthesized by a surfactant-free sonochemical reaction with ultrasonication at 430 kHz.
Siamak Kiani Shahvandi et al.
Talanta, 184, 103-108 (2018-04-21)
In this study, a new method based on homogeneous liquid-phase microextraction was developed for the determination of methamphetamine (MA) in urine samples. Dipropylamine (DPA), as a solvent with switchable hydrophilicity, was used as the extraction solvent and can be miscible/immiscible
Dipropylamine for 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) deprotection with reduced aspartimide formation in solid-phase peptide synthesis
Personne et al.
ACS Omega, 8, 5050-5056 (2023)
Alexa S Kuenstler et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(24), e1901216-e1901216 (2019-04-24)
While most photomechanical materials developed to date have relied on free-space illumination to drive actuation, this strategy fails when direct line-of-site access is precluded. In this study, waveguided light is harnessed by liquid crystal elastomer (LCE) nanocomposites to drive actuation.
Ana Filipa M Cláudio et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(43), 30009-30019 (2016-11-03)
An extensive study on the formation of aqueous biphasic systems (ABS) using aqueous solutions of protic ionic liquids (PILs) and polyethylene glycol (PEG) was performed in order to understand the mechanisms underlying the phase separation. Aqueous solutions of PEG polymers