Merck
103322
Sigma-Aldrich
N-メチルシクロヘキシルアミン
99%
別名:
N-シクロヘキシルメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11NHCH3
CAS番号:
分子量:
113.20
Beilstein:
1523664
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
mp
−9-−7 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-メチルシクロヘキシルアミンは、炭素鋼腐食から保護します。N-メチルシクロヘキシルアミンは、303.15、308.15、および313.15 Kの温度で溶媒としてベンゼンを使用し、1-プロパノールとの3成分混合物を形成します
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
103322-5G:
103322-500G:
103322-100G:
103322-BULK:
103322-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ultrasonic Velocity, Viscosity, Density and Excess Properties of Ternary Mixture of N-Methylcyclohexylamine+ Benzene+ 1-Propanol.
Vasantharani P, et al.
Asian Journal of Applied Sciences, 2(2), 169-176 (2009)
Corrosion inhibition of carbon steel in petroleum/water mixtures by N-containing compounds.
Ashassi-Sorkhabi H and Nabavi-Amri AS.
Acta Chimica Slovenica, 47(4), 507-518 (2000)
Jan A Zienkiewicz et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-02-23)
This work was aimed to obtain and characterize the well-defined biocomposites based on β-tricalcium diphosphate(V) (β-TCP) co-doped with Ce3+ and Pr3+ ions modified by poly(l-lactide) (PLLA) with precise tailored chain length and different phosphate to polymer ratio. The composites as