Merck
346721
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(−)-1,2-ジアミノシクロヘキサン
98%
別名:
(1R)-trans-1,2-シクロヘキサンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(NH2)2
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
2801643
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −25°, c = 5 in 1 M HCl
SMILES記法
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
金属複合体形成のための汎用性リガンドです。不斉触媒において有用な不斉トロポコロナンドの合成に使用されます。
(1R,2R)-(-)-1,2-ジアミノシクロヘキサンは以下の調製に使用できます:
  • 塩化ジフェニルホスフィン酸および塩化ジフェニルチオホスフィン酸との反応による、不斉C2-対称のジフェニルホスホラミドおよびジフェニルチオホスホラミドリガンド。
  • イソシアネートおよびイソチオシアネートのそれぞれとの反応による、ビスウレアおよびアミノチオウレアリガンド
  • 生物学的に活性のある不斉パラジウム(II)および白金(II)複合体。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
346721-1G:
346721-VAR:
346721-5G:
346721-250MG:
346721-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C 2-Symmetric diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide derived from (1R, 2R)-1, 2-diaminocyclohexane as ligands for the titanium (IV) alkoxide-promoted addition of diethylzinc to aldehydes.
Shi M and Sui WS
Tetrahedron Asymmetry, 10(17), 3319-3325 (1999)
Chiral palladium (II) and platinum (II) complexes of diaminocyclohexane: X-ray structures of (1R, 2R)-(-)-1, 2-diaminocyclohexane dihydrochloride and its corresponding oxalato platinum (II) complex.
Abu-Surrah AS, et al.
Polyhedron, 22(12), 1529-1534 (2003)
Chiral amino-urea derivatives of (1R, 2R)-1, 2-diaminocyclohexane as ligands in the ruthenium catalysed asymmetric reduction of aromatic ketones by hydride transfer.
Bied C, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(2), 329-336 (2001)
Luka Ðorđević et al.
Nature communications, 9(1), 3442-3442 (2018-08-26)
The chirality of (nano)structures is paramount in many phenomena, including biological processes, self-assembly, enantioselective reactions, and light or electron spin polarization. In the quest for new chiral materials, metallo-organic hybrids have been attractive candidates for exploiting the aforementioned scientific fields.
Chenier, P.J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 7341-7341 (1997)