Merck
364010
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン
97%
別名:
(1R,2R)- DPEDA, (1R,2R)-DPEN, (1R,2R)-(+)-1,2-ジアミノ-1,2-ジフェニルエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5CH(NH2)-]2
CAS番号:
分子量:
212.29
Beilstein:
2369988
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +102°, c = 1 in ethanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
79-83 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一般的な用途:
  • (1R,2R)-(+)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン(DPEN)は、ケトンの立体選択的水素化のためのBINAP/ジアミン-Ru錯体など不斉触媒の合成に広く使用されている不斉補助剤および配位子の1つです。
  • 様々なケトンからマレイミドへのマイケル付加反応を触媒するモノスルホニルDPEN塩の調製に使用できます。
  • DPEN由来の不斉トリアゾリウム塩は、エナンチオ選択的な分子内Stetter反応およびオキソジエンのディールス・アルダー反応の触媒に使用できます。
  • また、DPEDA由来配位子の酢酸亜鉛錯体は、イミンのヒドロシリル化を触媒するために使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
364010-100MG:
364010-BULK:
364010-1G:
364010-500MG:
364010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of (1 R, 2 R)-DPEN-derived triazolium salts and their application in asymmetric intramolecular Stetter reactions.
Jia M Q, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(7), 2072-2074 (2011)
(1R, 2R)-DPEN-derived triazolium salts for enantioselective oxodiene Diels?Alder reactions.
Rong Z Q, et al.
Tetrahedron, 67(48), 9329-9333 (2011)
trans?[RuCl2 (phosphane) 2 (1, 2?diamine)] and Chiral trans?[RuCl2 (diphosphane)(1, 2?diamine)]: Shelf?Stable Precatalysts for the Rapid, Productive, and Stereoselective Hydrogenation of Ketones.
Doucet H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37(12), 1703-1707 (1998)
Enantioselective hydrosilylation of imines catalyzed by chiral zinc acetate complexes.
Bezlada A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(1), 336-342 (2015)
Christian Rummey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(5), 1405-1409 (2005-12-03)
Dipeptidyl peptidase IV is a clinically validated target for type-2 diabetes and belongs to a family of peptidases with a quite unique post-proline cleavage specificity. Known inhibitors contain a limited number of molecular anchors occupying the small prototypical S1 pocket.