458511
meso-1,2-ジフェニルエチレンジアミン
98%
別名:
(1R,2S)-Diaminodiphenylethane, meso-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethylenediamine, meso-1,2-Diphenyldiaminoethane, meso-1,2-Diphenylethanediamine, meso-Stilbenediamine, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
アッセイ
98%
mp
118-122 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
N[C@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14+
InChI Key
PONXTPCRRASWKW-OKILXGFUSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458511-5G:
458511-BULK:
458511-VAR:
458511-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック