アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
240-244 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
InChI Key
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631698-1G:
631698-BULK:
631698-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック