Merck
741531
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1,2-ジアミノ-5-フルオロベンゼン
97%
別名:
3-ブロモ-5-フルオロ-1,2-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrFN2
CAS番号:
分子量:
205.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
70-75 °C
官能基
bromo
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
InChI Key
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741531-VAR:
741531-BULK:
741531-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)