Merck
640441
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1,2-ジアミノベンゼン
97%
別名:
4-ブロモ-2-アミノアニリン, 4-ブロモ-o-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BrN2
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-69 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
InChI Key
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-ブロモ-1,2-ジアミノベンゼンは、1,2-ジアミノベンゼンからアセチル化と臭素化およびアルカリ加水分解を経て得られます。
4-ブロモ-1,2-ジアミノベンゼンは、四座​​配位の非対称シッフ塩基の生成において前駆体として使用されます。
アプリケーション
4-ブロモ-1,2-ジアミノベンゼンは蛍光双極子キノキサリン誘導体を調製するための前駆物質として使用でき、潜在的な放射および電子輸送材料としての用途を見つけることができます。また、6-ブロモ-2-メチルベンズイミダゾールの合成にも使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
640441-5G:
640441-25G:
640441-BULK:
640441-100G:
640441-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"The synthesis and characterization of novel dipolar fluorescent materials based on a quinoxaline core"
Wang H, et al.
Dyes and Pigments, 83(03), 269-275 (2009)
"A PdII Complex Bearing a Benzimidazole-Derived Ligand with Potentially ?Mesoionic and Remote? Character and Its Catalytic Activity"
Huynh VH, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(26), 4654-4661 (2013)
2, 2?-[5-Bromo-o-phenylenebis (nitrilomethylidyne)] diphenol
Gao J and Cheng Y
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(5), o979-o979 (2009)
Erin Wachter et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(2), 550-559 (2015-11-13)
Recognition and regulation of G-quadruplex nucleic acid structures is an important goal for the development of chemical tools and medicinal agents. The addition of a bromo-substituent to the dipyridylphenazine (dppz) ligands in the photophysical "light switch", [Ru(bpy)2 dppz](2+) , and
"Guanidine chemistry"
Ishikawa T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 58(12), 1555-1564 (2010)