Merck
D26024
Sigma-Aldrich
3,4-ジアミノトルエン
97%
別名:
4-メチル-o-フェニレンジアミン, 3,4-トルエンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NH2)2
CAS番号:
分子量:
122.17
Beilstein:
507965
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI Key
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
D26024-BULK:
D26024-10KG:
D26024-25KG:
D26024-100G:4548173193953
D26024-500G:4548173193960
D26024-VAR:
D26024-5G:4548173193977
D26024-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P J Becci et al.
Toxicology and applied pharmacology, 71(3), 323-329 (1983-12-01)
o-Toluenediamine in corn oil was administered po to Sprague-Dawley rats at dosages of 10, 30, 100, or 300 mg/kg body wt/day during Days 6 through 15 of gestation. All animals were killed on Day 20 of gestation. A similar study
Effect of 4 toluene diamine isomers on murine testicular DNA synthesis.
E J Greene et al.
Mutation research, 91(1), 75-79 (1981-01-01)
T A Marks et al.
Teratology, 24(3), 253-265 (1981-12-01)
Pregnant outbred albino (CD-1) mice were given 2-nitro-p-phenylenediamine (2NPPD; 32-256 mg/kg/day), 4-nitro-o-phenylenediamine (4NOPD; 16-1024 mg/kg/day) or 2,5-toluenediamine sulfate (2,5TDS; 16-64 mg/kg/day) by subcutaneous injection on Days 6-15 of gestation. The mice were killed on Day 18, the general health and
Christina L Burnett et al.
International journal of toxicology, 29(3 Suppl), 61S-83S (2010-05-22)
Toluene-2,5-diamine, toluene-2,5-diamine sulfate, and toluene-3,4-diamine are diaminotoluenes used as colorants in permanent hair dyes and tints. Toluene-2,5-diamine is used in 79 products at concentrations up to 3%; toluene-2,5-diamine sulfate is used in 168 products at concentrations up to 4%. Toluene-3,4-diamine