Merck
108871
Sigma-Aldrich
4-クロロ-o-フェニレンジアミン
97%
別名:
4-クロロ-1,2-ジアミノベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NH2)2
CAS番号:
分子量:
142.59
Beilstein:
508472
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
eCl@ss:
39030501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
InChI Key
BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
環化および環化縮合を起こしベンゾイミダゾ-ル類を生成します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108871-25G:4548173927275
108871-BULK:
108871-5G:4548173927282
108871-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7016-7016 (1993)
4-Chloro-o-phenylenediamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 101-102 (2011-08-19)
Synthesis, 446-446 (1992)
Oz Malkesman et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 15(8), 1135-1148 (2011-09-13)
Research suggests that dysfunctional glutamatergic signalling may contribute to depression, a debilitating mood disorder affecting millions of individuals worldwide. Ketamine, a N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist, exerts rapid antidepressant effects in approximately 70% of patients. Glutamate evokes the release of D-serine
F Staedtler et al.
Mutation research, 430(1), 121-130 (1999-12-11)
The monocyclic aromatic amine 4-chloro-o-phenylenediamine (4-C-o-PDA), a known mutagen and mouse hepatocarcinogen, was tested for its in vivo mutagenic potential in the Big Blue transgenic mouse assay system. Genomic DNA was isolated from liver tissue of control and treated animals