Merck
272361
Sigma-Aldrich
2,3-ジアミノトルエン
97%
別名:
3-メチル-o-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NH2)2
CAS番号:
分子量:
122.17
Beilstein:
907184
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
59-65 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(N)c1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI Key
AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The antitumour activity of Pd(II) and Pt(II) new complexes with 2,3-diaminotoluene was studied. 2,3-Diaminotoluene induced CYP1A activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
272361-BULK:
272361-VAR:
272361-5G:4548173128603
272361-1G:4548173128597
272361-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Pérez-Cabré et al.
Journal of inorganic biochemistry, 98(3), 510-521 (2004-02-28)
Pd(II) and Pt(II) new complexes with simple aromatic diamines were synthesised and characterised with the aim of studying their possible antitumour activity. The aromatic diamines chosen were 2,3-diaminotoluene (2,3 dat), 3,4-diaminotoluene (3,4 dat), 4,5-diaminoxylene (4,5 dax) and 2,3-diaminophenol (2,3 dap).
Y L Cheung et al.
Toxicology and applied pharmacology, 139(1), 203-211 (1996-07-01)
The present study was undertaken to provide a rationale for the marked difference in carcinogenic potential among isomeric diaminotoluenes, in relation to their ability to induce their own bioactivation through CYP1A induction, their genotoxic potential, and their ability to bind