Merck
246956
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1′-ビ(2-ナフトール)
99%
別名:
(−)-2,2′-ジヒドロキシ-1,1′-ジナフチル, (S)-(−)-1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジオール, (S)-BINOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H6C10H6OH
CAS番号:
分子量:
286.32
Beilstein:
4296068
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]22/D −34°, c = 1 in THF
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI Key
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-BINOLリガンドは、チタン(IV)イソプロポキシドとの組合わせで、(S)-(-)-BINOL-Ti錯体を形成します。この錯体は下記に対する効果的なキラル触媒です:
  • アルキニル亜鉛の不活性化したケトンへの不斉付加
  • meso-スチルベン酸化物及びシクロヘキセン酸化物のアニリンによるエナンチオ選択的開環
  • トリアリール(テトラヒドロフラン)アルミニウム試薬から広範な種類のケトンへの不斉アリール転移
それはまた、ジルコニウム(IV)イソプロポキシドイソプロパノール錯体と反応して、アリルトリブチル錫によるアルデヒドの手軽なエナンチオ選択的アリル化のためのキラルルイス酸触媒を形成することができます。
アリルアルコールのアリルアミンへの変換におけるホスホロアミダイト触媒の前駆体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
246956-250MG:
246956-VAR:
246956-1G:
246956-BULK:
246956-10G:
246956-25G:
246956-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile Enantioselective Ring-Opening Reaction of meso Epoxides with Anilines Using (S)-(-)-BINOL-Ti Complex as a Catalyst.
Kureshy RI, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(5), 1303-1309 (2006)
Catalytic asymmetric synthesis promoted by a chiral zirconate: Highly enantioselective allylation of aldehydes
Bedeschi P, et al.
Tetrahedron Letters, 36(43), 7897-7900 (1995)
Highly Enantioselective Phenylacetylene Additions to Ketones Catalyzed by (S)-BINOL- Ti Complex.
Zhou Y, et al.
Organic Letters, 6(23), 4147-4149 (2004)
Highly Enantioselective Aryl Additions of [AlAr3 (thf)] to Ketones Catalyzed by a Titanium (IV) Catalyst of (S)-Binol.
Chen C-A, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 119(28), 5469-5472 (2007)
Iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols: sulfamic acid as ammonia equivalent.
Christian Defieber et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(17), 3139-3143 (2007-03-14)
資料
We present an article concerning BINOL and Derivatives.