Merck
382426
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジアミン
99%
別名:
(R)-(+)-1,1′-ビ(2-ナフチルアミン), (R)-(+)-1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジアミン, (R)-(+)-2,2′-ジアミノ-1,1′-ビナフタレン, (R)-(+)-DABN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6C10H6NH2
CAS番号:
分子量:
284.35
Beilstein:
5279621
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +157°, c = 1 in pyridine
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
242-244 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
InChI Key
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
詳細
(R)-(+)-1,1'-ビナフチル-2,2'-ジアミンは、主にエナンチオ選択的な触媒作用に使用される軸非対称ビナフチル配位子です。
アプリケーション
1,1′-ビナフチル-2,2′-ジアミン誘導体は、不斉水素化、不斉シクロプロパン化、キラルなラクトンの形成に用いられています。
1,1'-ビナフチル-2,2'-ジアミン誘導体は、不斉水素化、シクロプロパン化およびキラルラクトンの生成に使用されています。そのキラルなスルホンアミド、キラルなジフェニルホスホルアミドおよびキラルなジフェニルチオホスホルアミド誘導体は、チタニウム(IV)アルコキシドの存在下でのジエチル亜鉛のアルデヒドへの不斉付加反応に有用な配位子です。
注意
保存中に変色することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
382426-VAR:
382426-1G:
382426-BULK:
382426-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chem. Abstr., 123, 101213k-101213k (1995)
Yamamoto, Y. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)
Trifluoromethanesulfonamide, diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide of (R)-(+)-1, 1'-binaphthyl-2, 2'-diamine as chiral catalyst ligands for the titanium (IV) alkoxide-promoted addition of diethylzinc to aldehydes.
Shi M and Sui WS.
Chirality, 12(7), 574-580 (2000)
Chen, G.-M. et al.
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 16, 216-216 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)