Merck
246948
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-ビ(2-ナフトール)
99%
別名:
(+)-2,2′-ジヒドロキシ-1,1′-ジナフチル, (R)-(+)-1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジオール, (R)-BINOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H6C10H6OH
CAS番号:
分子量:
286.32
Beilstein:
3616837
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
606-048-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]21/D +34°, c = 1 in THF
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI Key
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
キラルビナフトルイミニウム塩の前駆体です。塩類がオレフィンの不斉エポキシ化に使用されました。
スルフィドからスルホキシドへの触媒的不斉酸化における不斉補助剤として。ビナフトールから生成されるキラルランタニドトリフラートが不斉ディールス‐アルダー反応の触媒として機能します。ビナフトールの誘導体が不斉クライゼン転位および不斉エポキシ化で使われることが最近報告されています。これらのジオールの水素化アルミニウムリチウム誘導体(BINAP-H)は、ケトンの還元に幅広く使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
246948-1G:
246948-250MG:
246948-BULK:
246948-5G:
246948-VAR:
246948-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides with tert-butyl hydroperoxide using binaphthol as a chiral auxiliary.
Komatsu N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 4529-4529 (1993)
Catalytic asymmetric epoxidation with (Salen) manganese (III) complex bearing binaphthyl groups of axial chirality.
Sasaki, H. et al.
Synlett, 1993(04), 300-300 (1993)
Philip C Bulman Page et al.
The Journal of organic chemistry, 72(12), 4424-4430 (2007-05-18)
A series of binaphthalene-fused azepinium salts has been generated and used as organocatalysts in the asymmetric epoxidation of unfunctionalized alkenes, giving rise to ees of up to 84%.
Asymmetric aza-Diels-Alder reaction catalyzed by boron reagent: Effect of biphenol and binaphthol ligand.
Hattori, K. Yamamoto, H.
Synlett, 1993(02), 129-129 (1993)
Asymmetric Diels-Alder reactions catalyzed by chiral lanthanide (III) trifluoromethanesulfonates. Unique structure of the triflate and stereoselective synthesis of both enantiomers using a single chiral source and a choice of achiral ligands.
S. Kobayashi et al.
Tetrahedron, 50(40), 11623-11623 (1994)
資料
We present an article concerning BINOL and Derivatives.