Merck
248932
Sigma-Aldrich
リン酸水素(R)-(−)-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジイル
≥98%
別名:
(R)-4-ヒドロキシジナフト[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-4-オキシド, リン酸水素(R)-(−)-1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13O4P
CAS番号:
分子量:
348.29
Beilstein:
4713363
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
官能基
phosphate
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
InChI Key
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(R)-(−)-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジイルリン酸水素は、次の用途に使用できる有機触媒です。       
  • ε-カプロラクトン(環状エステル)の制御開環ホモ重合および共重合を促進するため。        
  • Sonogashira型反応において最大の触媒活性を得るために、銅触媒と共に添加剤として使用。
キラルBronsted酸触媒によるエナンチオ選択的Mannich反応に使用されます。
ヒドロカルボキシル化反応に用いられる不斉配位子です。ロジウムと錯体を形成し、ジアゾ化合物の不斉双極子環化付加反応を媒介します。分離が困難とされているラセミ体アミンの多くがこのキラル酸によって分割されています。パラジウム誘導体は不斉ヒドロカルボキシル化に、ロジウム誘導体は双極子環化付加反応に用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
248932-BULK:
248932-5G:
248932-VAR:
248932-250MG:
248932-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organophosphate-accelerated copper-catalyzed C (sp2)-C (sp) Sonogashira-type cross couplings
Xu W, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 29(5), 301-304 (2015)
Tetrahedron Letters, 33, 5987-5987 (1992)
Craig, J.C. Ansari, A.M.
Chirality, 5, 188-188 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 112, 2803-2803 (1990)
Alper, H. Hamel, N.
Journal of the American Chemical Society, 112, 2803-2803 (1990)