品質水準
光学活性
[α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO
mp
390-400 °C
官能基
phosphate
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc7ccccc7c8ccccc68)-c9cc%10ccccc%10c%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)52-53)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28H,(H,49,50)
InChI Key
BVICVEIKBNVROI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 不斉水素化カスケード
- エナンチオ選択的フリーデル・クラフツ反応
- 2-置換キノリンの不斉水素化
- キラルなブレンステッド酸が触媒する、エン‐カルバミド酸のエナンチオ選択的a-アミノキシル化
- トリプタミンおよびケト酸/エステルのジアステレオ-およびエナンチオ選択的なN-アシルイミニウム環化カスケードを介する、β-カルボリンの調製
- 置換キノキサリンの不斉水素移動
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700665-100MG:
700665-BULK:
700665-VAR:
700665-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
キラルリン酸触媒:TRIP触媒とTiPSY触媒
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts