アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
288-292 °C (D)
官能基
phosphate
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP1(=O)Oc2c(cc3CCC=Cc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6c7ccccc7cc8ccccc68)-c9c%10ccccc%10cc%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H31O4P/c49-53(50)51-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)52-53)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-5,7-17,19-28H,6,18H2,(H,49,50)
InChI Key
SZKDXDJLUYHXLW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695718-100MG:
695718-BULK:
695718-VAR:
695718-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
キラルリン酸触媒:TRIP触媒とTiPSY触媒
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts