Merck
688320
Sigma-Aldrich
リン酸水素(S)-VAPOL
別名:
(S)-18-ヒドロキシ-8,9-ジフェニル-ジフェナントロ[4,3-d:3′,4′-f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-18-オキシド, (S)-2,2′-ジフェニル-3,3′-ビフェナントリル-4,4′-ジイル ホスファート, リン酸(S)-VAPOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H25O4P
CAS番号:
分子量:
600.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D +412°, c = 1 in chloroform
mp
>400 °C
官能基
phenyl
phosphate
SMILES記法
[P]1(=O)(Oc2c3c4c(ccc3cc(c2c6c(c7c8c(ccc7cc6c9ccccc9)cccc8)O1)c5ccccc5)cccc4)O
InChI
1S/C40H25O4P/c41-45(42)43-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)44-45/h1-24H,(H,41,42)
InChI Key
YKIJNEDTUDPMNC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 過酸化ベンゾイルによる(アリール)オキシインドールのベンゾイルオキシル化
  • ホモアルドールの速度論的分割を介した、ホモアルドールと環状アセトンのエナンチオ選択的合成
  • 開環による単環式および二環式N-アシルメソ-アジリジンの非対称化
  • 動物投与のための、イミドのイミンへの高度なエナンチオ選択的付加
  • ピロールとベンジリデンベンズアミドのフリーデル・クラフツ反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
688320-500MG:
688320-100MG:
688320-BULK:
688320-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
キラルリン酸触媒:TRIP触媒とTiPSY触媒